TRD3D0026
Shogun superior PLA 3D printing filament
natural, diam. 1.75 mm
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Categorías relacionadas
Descripción general
- Shogun can withstand high temperatures up to 90 °C without losing its shape.
- Up to 20% more impact resistant than conventional PLA.
- A truly biodegradable polymer according to EN13432 rule.
- Printability is comparable to the standard PLA with no warping and no heated bed required.
Material Properties
- Density: 1.3 g/cm3
- IZOD impact strength notched 23 °C: 50L/m
- Tensile elongation at yield: 38 Mpa
- Tensile elongation at break: >10%
- Heat deflection temperature: 90 °C
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 190 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 90 °C
- Print speed: 60-70 mm/s
- Fan: 0-20 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: blue tape
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)