SYNS580008
Synthware™ 3-way high vacuum valve
size 0-8 mm
Sinónimos:
Synthware S580008
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S580008
Categorías relacionadas
Descripción general
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE plug has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)