SYNS511740
Synthware™ T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 4 mm, plug size 17/40
Sinónimos:
Synthware S511740, T-shape stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S511740
calibre tamaño
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)