SYNF21841L
Synthware™ four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F21841L, 4-neck reaction flask
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Junta
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F21841L
capacidad
1,000 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)