SYNC361720C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
Sinónimos:
Synthware C361720C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C361720C
Longitud
203 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Categorías relacionadas
Descripción general
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)