SYNF238530C
Synthware™ chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 90 mm × 300 mm, Disc porosity: coarse
Sinónimos:
Synthware F238530C, glass chromatography column
About This Item
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
grado
for chromatography
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F238530C
D.E. × L
90 mm × 300 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)