Documentos clave
SYNA521420
Synthware inlet or thermometer adapter with compression cap
joint: ST/NS 14/20, O.D. 5.0-7.5 mm
Sinónimos:
Synthware A521420, thermometer inlet adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A521420
D.E.
5.0-7.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With a compression cap and Viton® O-ring to form a vacuum tight seal. To use it as a syringe port, simply replace the O-ring with PTFE -lined septum. Cap accommodates 5.0 - 7.5mm O.D. thermometer. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)