Documentos clave
SYNA451922
Synthware inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A451922, thermometer inlet adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A451922
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)