QBD11370
DBCO-dPEG ®24-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2CC3=CC=CC=C3C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C77H118F4N2O28/c78-69-64-70(79)76(81)77(75(69)80)111-74(86)14-16-87-18-20-89-22-24-91-26-28-93-30-32-95-34-36-97-38-40-99-42-44-101-46-48-103-50-52-105-54-56-107-58-60-109-62-63-110-61-59-108-57-55-106-53-51-104-49-47-102-45-43-100-41-39-98-37-35-96-33
Clave InChI
DMZOSVFUYMWYBS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)