Merck
QBD11224
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®24-amido-DBCO
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C71H118BrN3O27
Peso molecular:
1525.60
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C71H118BrN3O27/c72-63-70(77)74-14-16-80-18-20-82-22-24-84-26-28-86-30-32-88-34-36-90-38-40-92-42-44-94-46-48-96-50-52-98-54-56-100-58-60-102-62-61-101-59-57-99-55-53-97-51-49-95-47-45-93-43-41-91-39-37-89-35-33-87-31-29-85-27-25-83-23-21-81-19-17-79-15
Clave InChI
PCFBANPBUNKXTI-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Bromoacetamido-dPEG®₂₄-amido-DBCO is a crosslinker with a bromoacetamido which can react with a free thiol and a DBCO which can be used for a copper-free "click" chemistry reaction with an azide group.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)