QBD10569
Azido-dPEG ®12-TFP ester
>90%
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
Clave InChI
RENGUSQTKSZMOS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)