QBD11205
Bromoacetamido-dPEG ®23-azide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C50H99BrN4O24/c51-49-50(56)53-1-3-57-5-7-59-9-11-61-13-15-63-17-19-65-21-23-67-25-27-69-29-31-71-33-35-73-37-39-75-41-43-77-45-47-79-48-46-78-44-42-76-40-38-74-36-34-72-32-30-70-28-26-68-24-22-66-20-18-64-16-14-62-12-10-60-8-6-58-4-2-54-55-52/h1-49H2,(
Clave InChI
CUORTMALVRPNBL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)