Merck
QBD10825
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®7-azide
Sinónimos:
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Azido-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H48N6O9S
Número de CAS:
Peso molecular:
620.76
Código UNSPSC:
12352125
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
Clave InChI
WOMFFURCOFOFGG-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Biotin-dPEG®7-azide is a single molecular weight dPEG® that permit biotin labeling with precise spacing to molecules containing an alkyne using well-known, highly popular click chemistry. By inserting an alkyne function into the target molecule, site specific labeling can occur using either copper(I) catalyzed or strain-catalyzed click chemistry. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (30.7 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)