NRS5500MWIPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 500 MHz, L 7 in., medium wall
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass tube
Características
medium wall
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-500-MW-IPV-7
Parámetros
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
500 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Longitud
7 in.
Diámetro
5 mm
tubo diám.
5 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)