Documentos clave
NORS5500QTZ7
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 500 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-500-QTZ-7
Parámetros
500 MHz frequency
Longitud
7 in.
Diámetro
5 mm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.77 mm
Descripción general
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Información legal
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)