I0631
Imidodiphosphate sodium salt
≥97%
Sinónimos:
Tetrasodium imidodiphosphate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=P([O-])([O-])NP([O-])([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/H5NO6P2.4Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;;;/h(H5,1,2,3,4,5,6,7);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
KDZOOFFPQVQSQG-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c