72568
Nitrilotri(methylphosphonic acid)
≥95% (T)
Sinónimos:
ATMP, Aminotris(methylenephosphonic acid), [Bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (T)
Formulario
crystals
mp
~215 °C (dec.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Clave InChI
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of hexagonal porous three-dimensional structures encapsulating a template, layered structures with intercalated templates or linear polymers.[2][3]
- Synthesis of metal-organic frameworks in combination with uranyl nitrate.[4]
- Preparation of ingredient of anticorrosive protective coatings on the steel surface.[5]
- ATMP can also be employed as a scale inhibitor during squeeze treatments in oilfield operations.[6]
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?