Documentos clave
HAM201100
Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
model, 1725, AccuDil (AD) end, volume 250 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
Borosilicate glass/PTFE
Gastight syringe
Características
autoclavable: no
model 1725, AccuDil (AD) end
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
500 psig pressure
volumen
250 μL
Categorías relacionadas
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)