Merck
GF96008126
Cobalt
powder, 840 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.99+%
Sinónimos:
CO006035
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Co
Número de CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141710
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.99%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 960-081-26
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
peso
10 g
tamaño de la part. máx.
840 (micron)
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)