This product is packaged under inert gas. It is packaged in a 50 ml natural, High density polyethylene bottle (HDPE) with a red polypropylene cap. The product is packaged under inert gas before capping, and the specific inert gas used for packaging is nitrogen.
266647
Cobalt
powder, <150 μm, ≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
resistividad
6.24 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
<150 μm
bp
2900 °C (lit.)
densidad
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
-
How is this product packaged?
1 answer-