Documentos clave
GF87159101
Titanium carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, min. particle size 50 micron
Sinónimos:
TI546030
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 871-591-01
weight
200 g
max. part. size
150 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)