Documentos clave
GF14936092
Titanium carbide
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Sinónimos:
TI546005
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥99.8%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 149-360-92
weight
100 g
mean particle size
<0.05 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)