Documentos clave
GF84958475
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinónimos:
B 613205
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 849-584-75
size
25 × 25 mm
thickness
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)