GF98650592
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.028 mm, size 50 × 50 mm, oriented uni-axially oriented
Sinónimos:
FV301251
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 986-505-92
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.028 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)