Documentos clave
GF21720495
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinónimos:
AL146010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
powder (alloy pre-cursor)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 217-204-95
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)