Documentos clave
913499
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide nanofibers
Sinónimos:
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Fórmula lineal:
Al2O3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Nivel de calidad
Formulario
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Fibra: diám. × L
300-900 nm ± 100 × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
superficie
40-70 m2/g
Tamaño del cristalito principal
(gamma
Typical Size of Crystallites:N/A)
conductividad
<10^-16 S/cm (Electrical )
mp
2072 °C
cadena SMILES
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
Clave InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Gamma Alumina has applications in optical displays, catalyst and catalyst carrier, electrical components- electrical insulator, thermal conductor, nanocomposites, separator, separator material for batteries.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.