GF01461563
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 50 g, condition spherical
Sinónimos:
VC006021
About This Item
Productos recomendados
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 014-615-63
weight
50 g
max. part. size
300 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)