GF48958015
Carbon - vitreous - 3000c
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, condition glassy carbon
Sinónimos:
VC007925
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 489-580-15
L
50 mm
diameter
5.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)