Documentos clave
DWKBWP0500P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 500 mL
Sinónimos:
BWP0500P
About This Item
Código UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
Materiales
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon BWP0500P
capacidad
500 mL
Aplicación
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Características y beneficios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)