Documentos clave
Z740418
Specimen containers with snap cap
size 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiales
polypropylene cap
polypropylene container
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Simport C580-4
tamaño
500 mL
Descripción general
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)