Documentos clave
DWK986734
WHEATON® liquid scintillation vial with attached unlined PS cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
986734
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
lips on vial transparent PET bottle
white polyethylene cap
Características
with cap
envase
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986734
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)