DWK986540
WHEATON® liquid scintillation vial with attached cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
986540
About This Item
Productos recomendados
Materiales
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
envase
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante / nombre comercial
986540
botella diám. &veces; Al &veces; An
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Categorías relacionadas
Descripción general
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Available with cap attached, caps packed separately or without cap
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Características y beneficios
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)