DWK73805B18415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
18-415, natural screw cap
Sinónimos:
73805B-18415
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
Materiales
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
envase
pkg of 1 packs
fabricante / nombre comercial
Kimble® 73805B-18415
Adaptador
thread
Categorías relacionadas
Aplicación
Closure solution for vials and bottles
Características y beneficios
- Economical, one-piece construction
- Unique design provides exceptional sealing properties
- Autoclavable
- Designed from ASTM Specification E982
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)