D129801
2,4-Dimethoxyaniline
97%
Sinónimos:
1-Amino-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxybenzenamine, 2,4-Dimethoxyphenylamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
33-36 °C (lit.)
densidad
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(N)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clave InChI
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?