A83008
3,4-Dimethoxyaniline
98%
Sinónimos:
4-Aminopyrocatechol dimethyl ether, 4-Aminoveratrole
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
powder
bp
174-176 °C/22 mmHg (lit.)
mp
85-89 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C