Documentos clave
CLS9999915
Corning® disposable phenolic cap
15-415 thread
Sinónimos:
phenolic caps, threaded cap, threaded caps
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
Corning 99999-15
Altura
16.0 mm
Adaptador
15-415 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)