CLS9950215
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 15 mL
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
cap: no
graduations: no
without cap
envase
pack of 125
fabricante / nombre comercial
Corning 99502-15
Parámetros
3000 × g max. RCF
capacidad
15 mL
tubo de centrífuga L × D.E.
126 mm × 17 mm
color
clear
Adaptador
15-415 thread
idoneidad
suitable for (centrifugation)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)