Documentos clave
CLS2122A10
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinónimos:
burettes, glass burette, Corning® 2122A
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass
Características
subdivision 0.05 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 2122A-10
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: 0.04 mL
volumen
10 mL
Descripción general
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)