C88602
Cyanoacetohydrazide
98%
Sinónimos:
Cyanoacetic hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
108-110 °C (lit.)
cadena SMILES
NNC(=O)CC#N
InChI
1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5/h1,5H2,(H,6,7)
Clave InChI
HPHBOJANXDKUQD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?