BR782810
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
PET membrane, pore size 0.4 μm
Sinónimos:
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PET membrane
descripción
cellGrade™ plus
esterilidad
sterile
envase
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
BRAND 782810
tamaño
6 well
tamaño de poro
0.4 μm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)