BR780751
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, sterile
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
esterilidad
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 780751
capacidad
1.5 mL
tubo diám.
13 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)