CLS430915
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ attached screw cap, w/ 0-ring, sterile, natural, 500/cs
Sinónimos:
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
descripción
O-ring (black silicone, rubber O-ring in cap)
esterilidad
sterile
Características
self-standing conical bottom
envase
pack of 50
case of 500
fabricante / nombre comercial
Corning 430915
Parámetros
20000 × g max. RCF
tapón diám.
12.7 mm
capacidad
2.0 mL
tubo D.E.
10.7 mm
color
natural
Adaptador
cap (screw cap)
Categorías relacionadas
Descripción general
- 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
- Attached cap with silicone O-ring
- Withstands a maximum RCF of 20,000xg
- Sterile
- Maximum RCF is 20,000
- No marking spot
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)