BR705874
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (10-100 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Sinónimos:
Air Displacement Pipette, Micropipette, Micropipettor, Pipette, Pipettor, Transferpette S, microliter pipette, microliter pipettor
About This Item
Productos recomendados
Características
single-channel adjustable volume
mechanical
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 705874
punta volumen
(10-100 μL)
Aplicación
Características y beneficios
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Limitations of use:
- Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)