B5194
Benzilic acid
≥99%
Sinónimos:
Diphenylglycolic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99%
form
powder
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13(16)14(17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,17H,(H,15,16)
InChI key
UKXSKSHDVLQNKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c