ALD00230
Sodium 4,4-difluorocyclohexanesulfinate
Sinónimos:
Baran DFHS-Na Reagent
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
290-295 °C
cadena SMILES
O=S(C1CCC(F)(F)CC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C6H10F2O2S.Na/c7-6(8)3-1-5(2-4-6)11(9)10;/h5H,1-4H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
YVVCXFAMBAWLEV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.