Merck
Catalizadores para activación C–H
La funcionalización de C-H catalizada por metales es un enfoque eficaz para la activación de los enlaces carbono-hidrógeno. En este método se emplea un metal de transición como catalizador de la activación C–H para romper el enlace C–H y unir un carbono, un nitrógeno o un oxígeno. La capacidad de funcionalizar selectivamente los enlaces C–H de moléculas complejas agiliza el proceso de síntesis orgánica eliminando los pasos de prefuncionalización. Además, la conversión fiable y predecible de un enlace C–H en un enlace C–C, C–N, C–O o C–X de una manera selectiva y controlada es una alternativa sostenible en diversas transformaciones sintéticas debido a la reducción de los residuos. La activación de C–H no sólo amplía el número de sitios que pueden constituir una diana en una molécula determinada, multiplicando las oportunidades de elaboración en productos más complejos, sino que también permite que tipos completamente diferentes de enlaces químicos sean una diana, a menudo con una elevada quimioselectividad.  
Potenciamos sus innovadoras ideas de síntesis con una cartera sin precedentes de catalizadores, auxiliares y oxidantes de activación de C–H para la activación de enlaces C–H inertes y ubicuos. Ofrecemos metales sostenibles muy abundantes, como cobalto, cobre, oro, iridio, hierro, níquel, paladio, rodio, rutenio, plata y titanio con reactividad/selectividad única para adaptarse a sus requisitos de activación de C–H.  Obtenga más información sobre nuestros materiales catalizadores avanzados en la Guía de funcionalización de C–H