A805
Acenaphthylene
75%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
75%
Formulario
solid
impurezas
20% acenaphthene
bp
280 °C (lit.)
mp
78-82 °C (lit.)
densidad
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
c1cc2C=Cc3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
Clave InChI
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
122.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?