931837
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole]
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H28N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
484.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
N1=C(O[C@H]([C@H]1c7ccccc7)c6ccccc6)C5(CC5)C2=N[C@@H]([C@@H](O2)c4ccccc4)c3ccccc3
Clave InChI
UAXGHJCFHMQPBJ-XAZDILKDSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
(4R,4′R,5S,5′S)-2,2′-Cyclopropylidenebis[4,5-dihydro-4,5-diphenyloxazole] is a bisoxazoline (BOX) ligand for asymmetric catalysis. The copper-ligand complex has been shown to catalyze reactions of symmetric diaziridines with enol diazo compounds.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Catalytic Desymmetric Cycloaddition of Diaziridines with Metalloenolcarbenes: The Role of Donor-Acceptor Cyclopropenes
Zheng H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 58, 12502-12506 (2019)