930202
3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride
≥95%
Sinónimos:
3-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethyl-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-imidazol-3-ium chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
cadena SMILES
CC1=C(C)[N+](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)=CN1CC3=C(C)C=C(C)C=C3C.[Cl-]
Clave InChI
VEFYQHOVUBFLHY-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)