Merck
914096
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride
≥95%
Sinónimos:
IPent-HCl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H53ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
537.26
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
mp
362-364 °C
Categorías relacionadas
Application
1,3-Bis(2,6-di(3-pentyl)phenyl)imidazolium chloride is an NHC ligand used in a variety of Pd catalyzed cross-coupling reactions.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c